Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Blandede celluloseestermembraner
Artikelnummer. 11939207
Skift visning
Diameter (metrisk):
37 mm
47 mm
50 mm
Porestørrelse:
0,6μ m
0,8μ m
3 μm
Materiale (membran):
MCE
Vandgennemstrømningshastighed:
1,2 s/100 ml/12,5 cm 2
2,8 sek./100 ml/12,5 cm 2
4,8 sek./100 ml/12,5 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Porestørrelse Materiale (membran) Vandgennemstrømningshastighed Pakningsstørrelse
11939207 50 mm 3 μm MCE 1,2 s/100 ml/12,5 cm 2 Pakke med 100
11375284 47 mm 0,8μ m MCE 2,8 sek./100 ml/12,5 cm 2 Pakke med 100
11315024 37 mm 0,8μ m MCE 2,8 sek./100 ml/12,5 cm 2 Pakke med 100
11335014 47 mm 0,6μ m MCE 4,8 sek./100 ml/12,5 cm 2 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11939207 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10400772
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1615.00 DKK
    1335.31 DKK / Pakke med 100
    Spare 279.69 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Letter partikeldetektion og minimerer øjentræthed med overflademærker og farvekontrast. Whatman™ Blandede celluloseestermembraner fås almindeligt eller i gitter til automatiske eller manuelle tælleprocedurer.
Tilbyder en høj grad af indre overfladeareal for større adsorption af produktet.
  • Fremragende kontrast for lettere partikeldetektion.
  • Gitter er ikke-toksiske og hæmmer ikke bakterievækst, hvilket sikrer prøvens integritet.
  • Sorte almindelige og sorte gittermembraner har en blanding af cellulosenitrat og celluloseacetat.
  • Højere snavsbelastningskapacitet.
  • Biologisk inert med god termisk stabilitet.
  • Ingen overfladeaktive stoffer til at forurene prøver.
  • Ensartet mikroporøs struktur af membran giver høje strømningshastigheder.
  • Særligt ugiftigt blæk, der anvendes, er fuldstændig fri for bakterievæksthæmmere
  • Fremstillet under strengt kontrollerede renrumsforhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale (membran) MCE
Porestørrelse 3 μm
Sterilitet Steril
Gitter farve Intet gitter
Inkluderer Interleaving papir
Proteinbindingskapacitet Medium
Mængde 100 pakke
Temperatur (engelsk) Drift 266 °F
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Type membran
Vandgennemstrømningshastighed 1,2 s/100 ml/12,5 cm 2
Diameter (engelsk) 2''
Diameter (metrisk) 50 mm