Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Blandede celluloseestermembraner
Artikelnummer. 11375284
Skift visning
Diameter (metrisk):
37 mm
47 mm
50 mm
Porestørrelse:
0,6μ m
0,8μ m
3 μm
Materiale (membran):
MCE
Vandgennemstrømningshastighed:
1,2 s/100 ml/12,5 cm 2
2,8 sek./100 ml/12,5 cm 2
4,8 sek./100 ml/12,5 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Porestørrelse Materiale (membran) Vandgennemstrømningshastighed Pakningsstørrelse
11375284 47 mm 0,8μ m MCE 2,8 sek./100 ml/12,5 cm 2 Pakke med 100
11315024 37 mm 0,8μ m MCE 2,8 sek./100 ml/12,5 cm 2 Pakke med 100
11939207 50 mm 3 μm MCE 1,2 s/100 ml/12,5 cm 2 Pakke med 100
11335014 47 mm 0,6μ m MCE 4,8 sek./100 ml/12,5 cm 2 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11375284 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10400912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 DKK
    905.65 DKK / Pakke med 100
    Spare 214.35 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Letter partikeldetektion og minimerer øjentræthed med overflademærker og farvekontrast. Whatman™ Blandede celluloseestermembraner fås almindeligt eller i gitter til automatiske eller manuelle tælleprocedurer.
Tilbyder en høj grad af indre overfladeareal for større adsorption af produktet.
  • Fremragende kontrast for lettere partikeldetektion.
  • Gitter er ikke-toksiske og hæmmer ikke bakterievækst, hvilket sikrer prøvens integritet.
  • Sorte almindelige og sorte gittermembraner har en blanding af cellulosenitrat og celluloseacetat.
  • Højere snavsbelastningskapacitet.
  • Biologisk inert med god termisk stabilitet.
  • Ingen overfladeaktive stoffer til at forurene prøver.
  • Ensartet mikroporøs struktur af membran giver høje strømningshastigheder.
  • Særligt ugiftigt blæk, der anvendes, er fuldstændig fri for bakterievæksthæmmere
  • Fremstillet under strengt kontrollerede renrumsforhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale (membran) MCE
Porestørrelse 0,8μ m
Sterilitet Ikke steril
Gitter farve Almindelig
Inkluderer Interleaving papir
Proteinbindingskapacitet Medium
Mængde 100 pakke
Størrelse (metrisk) gitter 3.1mm
Temperatur (engelsk) Drift 266 °F
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Tykkelse (metrisk) 135μ m
Type membran
Vandgennemstrømningshastighed 2,8 sek./100 ml/12,5 cm 2
Diameter (engelsk) 1,85 tommer.
Diameter (metrisk) 47 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ME27, 0.8 µm 47 mm, 100 pack
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cellulose nitrate
  • UNKNOWN ACUTE-90% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.