Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Blandede celluloseestermembraner
Artikelnummer. 11335014
Diameter (metrisk):
37 mm
47 mm
50 mm
Porestørrelse:
0,6μ m
0,8μ m
3 μm
Materiale (membran):
MCE
Vandgennemstrømningshastighed:
1,2 s/100 ml/12,5 cm 2
2,8 sek./100 ml/12,5 cm 2
4,8 sek./100 ml/12,5 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11335014
Brand: Cytiva 10401512
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Letter partikeldetektion og minimerer øjentræthed med overflademærker og farvekontrast. Whatman™ Blandede celluloseestermembraner fås almindeligt eller i gitter til automatiske eller manuelle tælleprocedurer.
Tilbyder en høj grad af indre overfladeareal for større adsorption af produktet.
  • Fremragende kontrast for lettere partikeldetektion.
  • Gitter er ikke-toksiske og hæmmer ikke bakterievækst, hvilket sikrer prøvens integritet.
  • Sorte almindelige og sorte gittermembraner har en blanding af cellulosenitrat og celluloseacetat.
  • Højere snavsbelastningskapacitet.
  • Biologisk inert med god termisk stabilitet.
  • Ingen overfladeaktive stoffer til at forurene prøver.
  • Ensartet mikroporøs struktur af membran giver høje strømningshastigheder.
  • Særligt ugiftigt blæk, der anvendes, er fuldstændig fri for bakterievæksthæmmere
  • Fremstillet under strengt kontrollerede renrumsforhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale (membran) MCE
Porestørrelse 0,6μ m
Sterilitet Ikke steril
Gitter farve Almindelig
Inkluderer Interleaving papir
Proteinbindingskapacitet Medium
Mængde 100 pakke
Størrelse (metrisk) gitter 3.1mm
Temperatur (engelsk) Drift 266 °F
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Tykkelse (metrisk) 135μ m
Type membran
Vandgennemstrømningshastighed 4,8 sek./100 ml/12,5 cm 2
Diameter (engelsk) 1,85 tommer.
Diameter (metrisk) 47 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • ||Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitrocellulose