Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Mini-UniPrep™ Sprøjteløse filtre
Beskrivelse
Behandler prøvebelastninger på en tredjedel af tiden. Whatman™ Mini-UniPrep™ Sprøjteløse filtre giver en hurtigere og nemmere måde at fjerne partikler fra prøver, der forberedes til HPLC- og UHPLC-analyse.
Whatman Mini-UniPrep™ Gennemsigtige sprøjteløse filtre fjerner hurtigt og nemt partikler fra prøver, der forberedes til HPLC/UHPLC-analyse, samtidig med at prøvens synlighed bevares.
- Formonteret alt-i-en-filtreringsenhed eliminerer behovet for sprøjtefilter, sprøjte, hætteglas og septum, hvilket reducerer omkostningerne med op til 40 %
- Bredt udvalg af membranvalg i 0,2 og 0,45μ m porestørrelser for at opfylde specifikke prøveanvendelseskrav
- Kompatibel med de fleste større autosamplere til high-throughput analyse
- Der kræves færre forbrugsstoffer
- Stemplet indeholder en filtreringsmembran i den ene ende og en påsat hætte/septum i den anden
- Kan bruges enten manuelt eller med en kompressor enhed
- Multi-sample kompressor behandler op til 6 prøver ad gangen, hvilket yderligere forbedrer prøvebehandlingstiden og reducerer håndstress
- Designet til at passe ind i enhver autosampler med plads til 12 x 32 mm hætteglas -ELLER-
Septum kan gennembores med nål og prøve udtages til manuel injektion i en analysator
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Septa: PTFE-belagt silikonegummi |
| Materiale (membran) | PTFE |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Til brug med (applikation) | Rutinemæssig HPLC/UHPLC-analyse; Prøve filtrering; sammensatte assays; Indhold ensartethed; Proteinudfældning; Test af opløselighed/opløselighed; Ionkromatografi |
| Materiale til hus | Polypropylen (PP) |
| Inkluderer | Hætteglas med indbygget filtreringsmembran, stempel og hætte/septa |
| Trykvurdering | 0,6 bar / 8 psi (for at komprimere) |
| Mængde | 100/pakke |
| Vis mere |