Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Mini-UniPrep™ Multikompressor og tilbehør
Type:
Bakke
Multikompressor
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Strømliner sprøjtefri filtrering ved at filtrere op til otte filterhætteglas samtidigt
- Designet til Cytiva's Mini-UniPrep™ Standard plastfilterhætteglas
- Mini-UniPrep™ Hætteglas kan fyldes direkte i autosampleren
- Multiprocessoren inkluderer en blå bakke med 8 positioner
- Ekstra bakker giver den ekstra bekvemmelighed at forudfylde op til otte Mini-UniPrep™ Filterhætteglas
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid, Lilla |
| Til brug med (applikation) | HPLC/UHPLC |
| Inkluderer | (1) 8-positionsbakke til standardplast Mini-UniPrep™ Filterhætteglas |
| Produktlinje | Whatman™ |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Multikompressor |
| Dimensioner (L x B x H) | 330 x 324 x 185 mm |