Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Mini-UniPrep™ Multikompressor og tilbehør
Artikelnummer. 16082052
Type:
Bakke
Multikompressor
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16082052
Brand: Cytiva MUPMCBT8
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Strømliner filtrering, sparer tid og reducerer håndstress ved at muliggøre filtrering af otte Mini-UniPrep™ Hætteglas på én gang. Bakker til at rumme yderligere hætteglas sælges separat.
  • Strømliner sprøjtefri filtrering ved at filtrere op til otte filterhætteglas samtidigt
  • Designet til Cytiva's Mini-UniPrep™ Standard plastfilterhætteglas
  • Mini-UniPrep™ Hætteglas kan fyldes direkte i autosampleren
  • Multiprocessoren inkluderer en blå bakke med 8 positioner
  • Ekstra bakker giver den ekstra bekvemmelighed at forudfylde op til otte Mini-UniPrep™ Filterhætteglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Til brug med (applikation) HPLC/UHPLC
Produktlinje Whatman
Mængde 1 stk.
Type Bakke
Dimensioner (L x B x H) 110 x 110 x 45 mm