Få mere at vide
Cytiva™ Whatman™ MicroPlus Membraner
Beskrivelse
Membranfiltreringsmetoden (MF) er fremragende til bestemmelse og optælling af mikrobielle kontaminanter.
- Specielle membranfiltre fremstillet af cellulosenitrat udviklet til mikrobiologisk kvalitetskontrol
- Høj mekanisk styrke
- Høj flowhastighed
- Steril, individuelt pakket
- Alle membranfiltre har et højkontrastgitter (3,1 mm)
- Type STL i dispenserbokse for nem fjernelse og sikker håndtering med Membrane-Butler
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale (membran) | Cellulosenitrat |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Steril |
| Filterkode | MicroPlus-21ST |
| Til brug med (applikation) | Mikrobiologisk kvalitetskontrol |
| Gitter farve | Sort |
| Størrelse (metrisk) gitter | 31mm |
| Overfladetype | Gitter |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |