Få mere at vide
Cytiva Whatman™ MicroPlus Membraner
Artikelnummer. 10597631
Skift visning
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Farve:
Grøn
Hvid
Sort
Gitter farve:
Hvid
Sort
Filterkode:
MicroPlus-21 STL
MicroPlus-21ST
MicroPlus-31STL
MicroPlus-41STL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 400
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Farve Gitter farve Filterkode Pakningsstørrelse
10597631 47 mm Hvid Sort MicroPlus-21 STL Pakke med 400
11909217 47 mm Hvid Sort MicroPlus-21ST Pakke med 100
11919217 50 mm Hvid Sort MicroPlus-21ST Pakke med 100
10131241 50 mm Hvid Sort MicroPlus-21 STL Pakke med 400
10059710 47 mm Sort Hvid MicroPlus-31STL Pakke med 400
11979207 50 mm Sort Hvid MicroPlus-31STL Pakke med 400
11989207 47 mm Grøn Sort MicroPlus-41STL Pakke med 400
11999207 50 mm Grøn Sort MicroPlus-41STL Pakke med 400
11929217 50 mm Sort Hvid MicroPlus-21ST Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10597631 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10407112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4640.00 DKK
    3840.78 DKK / Pakke med 400
    Spare 799.22 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Har meget snæver porestørrelsesfordeling, lave niveauer af ekstraherbare materialer og øget temperaturstabilitet. Whatman™ MicroPlus Membraner er velegnede til prøveforberedelse, mikrobiologiske undersøgelser og filtrering af vandige opløsninger.
Membranfiltreringsmetoden (MF) er fremragende til bestemmelse og optælling af mikrobielle kontaminanter.
  • Specielle membranfiltre fremstillet af cellulosenitrat udviklet til mikrobiologisk kvalitetskontrol
  • Høj mekanisk styrke
  • Høj flowhastighed
  • Steril, individuelt pakket
  • Alle membranfiltre har et højkontrastgitter (3,1 mm)
  • Type STL i dispenserbokse for nem fjernelse og sikker håndtering med Membrane-Butler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale (membran) Cellulosenitrat
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Steril
Filterkode MicroPlus-21 STL
Til brug med (applikation) Mikrobiologisk kvalitetskontrol
Gitter farve Sort
Størrelse (metrisk) gitter 31mm
Overfladetype Gitter
Diameter (metrisk) 47 mm
Til brug med (udstyr) Membran Butler