Få mere at vide
Cytiva Whatman™ MicroPlus Membraner
Artikelnummer. 10131241
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Farve:
Grøn
Hvid
Sort
Gitter farve:
Hvid
Sort
Filterkode:
MicroPlus-21 STL
MicroPlus-21ST
MicroPlus-31STL
MicroPlus-41STL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 400
Artikelnummer. 10131241
Brand: Cytiva 10407114
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Har meget snæver porestørrelsesfordeling, lave niveauer af ekstraherbare materialer og øget temperaturstabilitet. Whatman™ MicroPlus Membraner er velegnede til prøveforberedelse, mikrobiologiske undersøgelser og filtrering af vandige opløsninger.
Membranfiltreringsmetoden (MF) er fremragende til bestemmelse og optælling af mikrobielle kontaminanter.
  • Specielle membranfiltre fremstillet af cellulosenitrat udviklet til mikrobiologisk kvalitetskontrol
  • Høj mekanisk styrke
  • Høj flowhastighed
  • Steril, individuelt pakket
  • Alle membranfiltre har et højkontrastgitter (3,1 mm)
  • Type STL i dispenserbokse for nem fjernelse og sikker håndtering med Membrane-Butler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Membran Butler
Materiale (membran) Cellulosenitrat
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Steril
Filterkode MicroPlus-21 STL
Til brug med (applikation) Mikrobiologisk kvalitetskontrol
Gitter farve Sort
Størrelse (metrisk) gitter 31mm
Overfladetype Gitter
Diameter (metrisk) 50 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MP21 STL Membrane, Cellulose nitrate, 0.45 µm 50 mm, 400 pack
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.