Få mere at vide
Cytiva Whatman™ MicroPlus Membraner
Beskrivelse
Membranfiltreringsmetoden (MF) er fremragende til bestemmelse og optælling af mikrobielle kontaminanter.
- Specielle membranfiltre fremstillet af cellulosenitrat udviklet til mikrobiologisk kvalitetskontrol
- Høj mekanisk styrke
- Høj flowhastighed
- Steril, individuelt pakket
- Alle membranfiltre har et højkontrastgitter (3,1 mm)
- Type STL i dispenserbokse for nem fjernelse og sikker håndtering med Membrane-Butler
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | Membran Butler |
| Materiale (membran) | Cellulosenitrat |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Steril |
| Filterkode | MicroPlus-31STL |
| Til brug med (applikation) | Mikrobiologisk kvalitetskontrol |
| Gitter farve | Hvid |
| Størrelse (metrisk) gitter | 31mm |
| Overfladetype | Gitter |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.