Få mere at vide
Cytiva Whatman™ MicroPlus MBS I Membrane Filtration Accessory: Funnel
Artikelnummer. 11972585
:
MBS I funnel; 100mL
Artikelnummer. 11972585
Brand: Cytiva 10445861
Accessories for microbiological control filtration system
  • Autoclavable
  • Presterilized
  • 100mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Til brug med (udstyr) Microbiological filtration system I (MBS I)
Materiale Polypropylene
Type Funnel
Volumen (metrisk) 100 mL