Få mere at vide
Cytiva Whatman™ ME 25 almindelige blandede celluloseestermembraner
Artikelnummer. 11385304
Diameter (metrisk):
25 mm
50 mm
90 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 11385304
Brand: Cytiva 10401618
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Letter tælleprocessen og minimerer øjentræthed med farvekontrast mellem overfladen og kolonierne. Whatman™ ME 25 Plain Mixed Cellulose Ester Membraner er kendetegnet ved en glat og mere ensartet overflade.
  • Fremragende kontrast for lettere partikeldetektion.
  • Tilbyder en høj grad af indre overfladeareal for større adsorption af produktet.
  • Højere snavsbelastningskapacitet.
  • Biologisk inert med god termisk stabilitet.
  • Ingen overfladeaktive stoffer til at forurene prøver.
  • Ensartet mikroporøs struktur af membran giver høje strømningshastigheder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bubble Point 2,8 bar
Materiale Celluloseacetat, Cellulosenitrat
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Flowhastighed 12,5 sek./100 ml/12,5 cm 2
Inkluderer Interleaving papir
Membran type ME25
Mængde 50/Pk.
Overfladetype Almindelig
Tykkelse (metrisk) 145μ m
Diameter (metrisk) 90 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitrocellulose