Få mere at vide
Cytiva Whatman™ ME 25 almindelige blandede celluloseestermembraner
Diameter (metrisk):
25 mm
50 mm
90 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Beskrivelse
- Fremragende kontrast for lettere partikeldetektion.
- Tilbyder en høj grad af indre overfladeareal for større adsorption af produktet.
- Højere snavsbelastningskapacitet.
- Biologisk inert med god termisk stabilitet.
- Ingen overfladeaktive stoffer til at forurene prøver.
- Ensartet mikroporøs struktur af membran giver høje strømningshastigheder.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bubble Point | 2,8 bar |
| Materiale | Celluloseacetat, Cellulosenitrat |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Flowhastighed | 12,5 sek./100 ml/12,5 cm 2 |
| Inkluderer | Interleaving papir |
| Membran type | ME25 |
| Mængde | 100/Pk. |
| Overfladetype | Almindelig |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ME25, 0.45 µm 50 mm, 100 pack W/O IN
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.