Få mere at vide
Cytiva Whatman™ ME 24 almindelige blandede celluloseestermembraner
Artikelnummer. 11375314
Skift visning
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Sterilitet unitSize
11375314 50 mm Ikke steril Pakke med 100
11305324 142 mm Ikke steril Pakke med 25
11365314 47 mm Ikke steril Pakke med 100
11325324 50 mm Steril Pakke med 100
11395314 110 mm Ikke steril Pakke med 50
11355314 25 mm Ikke steril Pakke med 100
11385314 100 mm Ikke steril Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11375314 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10401714
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Muliggør optagelse af vækstmedier til bakteriekolonierne uden at hæmme deres vækst kemisk. Whatman™ ME 24 Plain Mixed Cellulose Ester Membraner er sammensat af celluloseacetat og cellulosenitrat, hvilket giver en mere ensartet overflade.
  • Understøtter visuel optælling af bakterier
  • Velegnet til bakteriedyrkning, herunder E. coli dyrkning
  • Biologisk inert med god termisk stabilitet
  • Ensartet mikroporøs struktur resulterer i høje strømningshastigheder, når de bruges til filtrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bubble Point 3,7 bar
Materiale MCE
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Flowhastighed 20s/100ml/12,5cm 2
Gitter farve Almindelig
Inkluderer Interleaving papir
Membran type ME24
nr. pr. pakke 100 pakke
Tykkelse (metrisk) 135μ m
Diameter (metrisk) 50 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitrocellulose