Få mere at vide
Cytiva Whatman™ ME 24 almindelige blandede celluloseestermembraner
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Beskrivelse
Muliggør optagelse af vækstmedier til bakteriekolonierne uden at hæmme deres vækst kemisk. Whatman™ ME 24 Plain Mixed Cellulose Ester Membraner er sammensat af celluloseacetat og cellulosenitrat, hvilket giver en mere ensartet overflade.
- Understøtter visuel optælling af bakterier
- Velegnet til bakteriedyrkning, herunder E. coli dyrkning
- Biologisk inert med god termisk stabilitet
- Ensartet mikroporøs struktur resulterer i høje strømningshastigheder, når de bruges til filtrering
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bubble Point | 3,7 bar |
| Materiale | MCE |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Flowhastighed | 20s/100ml/12,5cm 2 |
| Gitter farve | Almindelig |
| Inkluderer | Interleaving papir |
| Membran type | ME24 |
| nr. pr. pakke | 25 Pakke |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ME24, 0.2 µm 142 mm, 25 pack
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.