Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Lakmus blåt testpapir
Artikelnummer. 11334974
Format:
Spole
Strip
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 11334974
Brand: Cytiva 10360300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Imprægneret med en blanding af pH-indikatorer, antager syre-alkali lakmuspapir en farve, der er specifik for prøvens pH ved kontakt med en prøve. Whatman™ Litmus Blue Test Paper giver hurtig bestemmelse af pH-værdier og har en række anvendelsesmuligheder i laboratorier og industri.
Blandede indikatortest designet til hurtig, nøjagtig og pålidelig pH-opløsningstestning.
  • Øjeblikkelige pH-aflæsninger
  • Nøjagtig til en lang række rutinemæssige pH-tests
  • Praktisk og bærbar til brug i marken
  • Farveændring i pH-opløsninger fra cirka 5 til 8
  • Økonomisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farveindikator Blå
pH-område 5 til 8
Format Strip
Mængde 100 pakke
Type Test papir