Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Linse rengøringsvæv
Artikelnummer. p-3651084
Dimensioner (L x B):
150 x 100 mm
300 x 200 mm
570 x 460 mm
Mængde:
100 ark
25 Sheets/Wallet, 25 Wallets/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Pakke med 625
Artikelnummer. 11360654
Brand: Cytiva 2105841
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver ridsefri rengøringsløsninger. Whatman™ Lens Cleaning Tissue fjerner sikkert overfladefugt og fedt.
Blødt tekstureret stærkt væv efterlader ingen fibre. Beskytter linser og andre optiske overflader lavet af glas, kvarts eller plastik mod ridser.
  • Kemisk ren, fri for silikone og andre tilsætningsstoffer
  • Høj sugeevne fører til øget sikkerhed ved fjernelse af overfladefugt og fedt
  • Tykkelse 0,035 til 0,040 mm
  • Karakter 105 ark
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Linse Wipe
Oversigt Vil ikke beskadige linser eller optiske overflader, efterlader ingen fibre
Dimensioner (L x B) 150 x 100 mm
Til brug med (applikation) Sikker fjernelse af overfladefugt og fedt.
Mængde 25 Sheets/Wallet, 25 Wallets/Cs.