Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Linse rengøringsvæv
Dimensioner (L x B):
150 x 100 mm
300 x 200 mm
570 x 460 mm
Mængde:
100 ark
25 Sheets/Wallet, 25 Wallets/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Pakke med 625
Beskrivelse
Giver ridsefri rengøringsløsninger. Whatman™ Lens Cleaning Tissue fjerner sikkert overfladefugt og fedt.
Blødt tekstureret stærkt væv efterlader ingen fibre. Beskytter linser og andre optiske overflader lavet af glas, kvarts eller plastik mod ridser.
- Kemisk ren, fri for silikone og andre tilsætningsstoffer
- Høj sugeevne fører til øget sikkerhed ved fjernelse af overfladefugt og fedt
- Tykkelse 0,035 til 0,040 mm
- Karakter 105 ark
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Linse Wipe |
| Oversigt | Vil ikke beskadige linser eller optiske overflader, efterlader ingen fibre |
| Dimensioner (L x B) | 570 x 460 mm |
| Til brug med (applikation) | Sikker fjernelse af overfladefugt og fedt. |
| Mængde | 100 ark |