Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Linse rengøringsvæv
Artikelnummer. 11360654
Skift visning
Dimensioner (L x B):
150 x 100 mm
300 x 200 mm
570 x 460 mm
Mængde:
100 ark
25 ark/pung, 25 punge/cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Pakke med 625
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Mængde Pakningsstørrelse
11360654 150 x 100 mm 25 ark/pung, 25 punge/cs. Pakke med 625
10149470 300 x 200 mm 100 ark Pakke med 100
11380654 570 x 460 mm 100 ark Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11360654 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 2105841
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver ridsefri rengøringsløsninger. Whatman™ Lens Cleaning Tissue fjerner sikkert overfladefugt og fedt.
Blødt tekstureret stærkt væv efterlader ingen fibre. Beskytter linser og andre optiske overflader lavet af glas, kvarts eller plastik mod ridser.
  • Kemisk ren, fri for silikone og andre tilsætningsstoffer
  • Høj sugeevne fører til øget sikkerhed ved fjernelse af overfladefugt og fedt
  • Tykkelse 0,035 til 0,040 mm
  • Karakter 105 ark
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Linse Wipe
Oversigt Vil ikke beskadige linser eller optiske overflader, efterlader ingen fibre
Dimensioner (L x B) 150 x 100 mm
Til brug med (applikation) Sikker fjernelse af overfladefugt og fedt.
Mængde 25 ark/pung, 25 punge/cs.