Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Blyacetat testpapirdispenser
Artikelnummer. 10754925
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10754925
Brand: Cytiva 2602501A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Dispenser til hurtigt kvalitativt testpapir til påvisning af svovlbrinte
Blyacetat-testpapirdetektion
  • Så lidt som 5 ppm atmosfærisk eller gasstrøm H 2 S
  • Så lidt som 4 ppm H 2 0 2 ved at forsortere papir med H 2 S
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) For hurtigt kvalitativt testpapir til påvisning af svovlbrinte, detect∼ 5 ppm H2S i atmosfæren eller gasstrømmen
Mængde Hver
Type Blyacetat testpapirdispenser
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acetic acid, lead(2+) salt, trihydrate