Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Kjeldahl Analysevægtepapir, klasse B-2
Beskrivelse
Opløser restfrit i sur opløsning, hvilket er kritisk i applikationer som f.eks Kjeldahl analyse af kvælstof i jord. Whatman Kjeldahl Analysevægtepapir, klasse B-2 er tyndt, let og lavt nitrogenindhold til nøjagtig kemisk analyse.
- Tynd (0,04 mm) og let (43 g/m 2 )
- Gennemsigtig og glat pergamentoverflade
- Enkel afvejning og prøveoverførsel
- Pålidelig til kvantitativ overførsel
- Udvalg af arkstørrelser for nem brug
- Papir med lavt nitrogenindhold, der er restfrit til nøjagtig kemisk analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Ark |
| Materiale | Pergament papir |
| Grad | B-2 |
| Mængde | 500 Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.04 mm |
| Dimensioner (L x B) | 152,4 x 152,4 mm (6 x 6 tommer) |
| Længde (engelsk) | 6 tommer |
| Længde (metrisk) | 152.4 mm |
| Bredde (engelsk) | 6 tommer |
| Bredde (metrisk) | 152.4 mm |