Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Kjeldahl Analysevægtepapir, klasse B-2
Artikelnummer. 10182594
Dimensioner (L x B):
101,6 x 101,6 mm (4 x 4 tommer)
152,4 x 152,4 mm (6 x 6 tommer)
304,8 x 304,8 mm (12 x 12 tommer)
76,2 x 76,2 mm (3 x 3 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10182594
Brand: Cytiva 10347672
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opløser restfrit i sur opløsning, hvilket er kritisk i applikationer som f.eks Kjeldahl analyse af kvælstof i jord. Whatman Kjeldahl Analysevægtepapir, klasse B-2 er tyndt, let og lavt nitrogenindhold til nøjagtig kemisk analyse.
  • Tynd (0,04 mm) og let (43 g/m 2 )
  • Gennemsigtig og glat pergamentoverflade
  • Enkel afvejning og prøveoverførsel
  • Pålidelig til kvantitativ overførsel
  • Udvalg af arkstørrelser for nem brug
  • Papir med lavt nitrogenindhold, der er restfrit til nøjagtig kemisk analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Ark
Materiale Pergament papir
Grad B-2
Mængde 500 Pk.
Tykkelse (metrisk) 0.04 mm
Dimensioner (L x B) 101,6 x 101,6 mm (4 x 4 tommer)
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 101.6 mm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 101.6 mm