Få mere at vide
QIAGEN QIAcard FTA Eluere indikerende mikro
Mængde:
100 stk.
25 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Beskrivelse
- FTA Elueringsteknologi til bekvem vandbaseret eluering af nukleinsyrer.
- QIAcard Indikering FTA Kortene inkluderer et lyserødt farvestof, der bliver hvidt, når en farveløs prøve, f.eks. bukkale celler eller spyt, påføres.
- Stabilisering og beskyttelse af nukleinsyrer ved stuetemperatur med pletvolumener på 125μ L.
- Cellelyse ved kontakt, denaturerer proteiner og beskytter DNA mod nedbrydning.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Oversigt | Indsaml, bearbejd, transporter og opbevar farveløse biologiske prøver, såsom mund- eller spytprøver. Med FTA Eluer, proteiner forbliver tæt bundet, mens DNA elueres fra matrixen. |
| Til brug med (applikation) | Multiplex PCR, Sekventering efter PCR-amplifikation, SNP-analyse, STR-analyse, HLA-typning, Helgenom-amplifikation, Kvantitativ PCR, Biobanking, Farmakogenomics, Genotyping, Genetisk identifikation, Transgen detektion |
| Inkluderer | Inert farvestof |
| Produkttype | Angiver FTA Elute mikrokort |
| Mængde | 25 pakker |
| Prøvevolumen | 40μ L |
| Test tid | 15 til 30 min |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302 + H312 + H332-Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i