Få mere at vide
QIAGEN QIAcard FTA Eluere indikerende mikro
Artikelnummer. 12445432
Mængde:
100 stk.
25 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Artikelnummer. 12445432
Brand: QIAGEN WB120412
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til indsamling, stabilisering, behandling, transport og arkivering af biologiske prøver. 1 prøveområde pr. kort.
  • FTA Elueringsteknologi til bekvem vandbaseret eluering af nukleinsyrer.
  • QIAcard Indikering FTA Kortene inkluderer et lyserødt farvestof, der bliver hvidt, når en farveløs prøve, f.eks. bukkale celler eller spyt, påføres.
  • Stabilisering og beskyttelse af nukleinsyrer ved stuetemperatur med pletvolumener på 125μ L.
  • Cellelyse ved kontakt, denaturerer proteiner og beskytter DNA mod nedbrydning.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Oversigt Indsaml, bearbejd, transporter og opbevar farveløse biologiske prøver, såsom mund- eller spytprøver. Med FTA Eluer, proteiner forbliver tæt bundet, mens DNA elueres fra matrixen.
Til brug med (applikation) Multiplex PCR, Sekventering efter PCR-amplifikation, SNP-analyse, STR-analyse, HLA-typning, Helgenom-amplifikation, Kvantitativ PCR, Biobanking, Farmakogenomics, Genotyping, Genetisk identifikation, Transgen detektion
Inkluderer Inert farvestof
Produkttype Angiver FTA Elute mikrokort
Mængde 25 pakker
Prøvevolumen 40μ L
Test tid 15 til 30 min
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302 + H312 + H332-Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i