Få mere at vide
Cytiva Whatman™ HEPA-Cap Engangs luftfiltreringskapsler
Artikelnummer. p-107063
Filtreringsområde:
1300 cm 2
625 cm 2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11384594
Brand: Cytiva 67023600
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbageholder 99,97% af alle partikler;≥ 0,3μ m i luft- og gasstrømme. Whatman™ HEPA-Cap Engangsluftfiltreringskapsler bruges i det videnskabelige, forskningsmæssige og industrielle miljø i en række forskellige luft- og gasfiltreringsapplikationer, hvor der kræves høj retention, snavsholdende kapacitet og strømningshastigheder.
  • Polyester-lamineret glas mikrofiber
  • Filtrer instrumentluft og bibehold partikelfri luft til miljøkamre
  • Tovejs flow
  • Holdbart polypropylenhus
  • Autoklaverbar
  • Maksimalt hustryk: 4,1 bar (60psi)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt HEPA-CAP 36, indløb 1/4 til 3/8 in. trin modhage, udløb 1/4 til 3/8 in. trin modhage
Materiale (membran) Polyester-lamineret glas mikrofiber
Filtreringsområde 625 cm 2
Materiale til hus Polypropylen
Maks. Tryk 4,1 bar (60 psi)
nr. pr. pakke 1 stk