Få mere at vide
Cytiva Whatman™ HEPA-Cap Engangs luftfiltreringskapsler
Beskrivelse
Tilbageholder 99,97% af alle partikler;≥ 0,3μ m i luft- og gasstrømme. Whatman™ HEPA-Cap Engangsluftfiltreringskapsler bruges i det videnskabelige, forskningsmæssige og industrielle miljø i en række forskellige luft- og gasfiltreringsapplikationer, hvor der kræves høj retention, snavsholdende kapacitet og strømningshastigheder.
- Polyester-lamineret glas mikrofiber
- Filtrer instrumentluft og bibehold partikelfri luft til miljøkamre
- Tovejs flow
- Holdbart polypropylenhus
- Autoklaverbar
- Maksimalt hustryk: 4,1 bar (60psi)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | HEPA-CAP 36, indløb 1/4 til 3/8 in. trin modhage, udløb 1/4 til 3/8 in. trin modhage |
| Materiale (membran) | Polyester-lamineret glas mikrofiber |
| Filtreringsområde | 625 cm 2 |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Maks. Tryk | 4,1 bar (60 psi) |
| nr. pr. pakke | 1 stk |