Få mere at vide
Cytiva Whatman™ HEPA-CAP 150
Beskrivelse
indløb 3/8 tommer. FNPT, udtag 3/8 tommer. FNPT
Whatman™ HEPA-CAP 150
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | HEPA-CAP 150, indløb 3/8 tommer. FNPT, udtag 3/8 tommer. FNPT (1 stk) |
| Materiale (membran) | Glas mikrofiber |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Indløbsstil | 3/8 tommer FNPT |
| Maks. Tryk | 4,1 bar (60 psi) |
| nr. pr. pakke | 1 stk |
| Outlet stil | 3/8 tommer FNPT |
| Mængde | 5 stk |
| Diameter (metrisk) skive | 150 mm |