Få mere at vide
Cytiva Whatman™ GV 100-seriens glasvakuumfiltreringsmanifolder, reservedele
Beskrivelse
- Beskrivelse: Udskiftningsdel til GV 100-seriens glasvakuumfiltreringsmanifolder
- Til brug med (applikation): Vakuumfiltrering
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Manifold Model GV 100/0 og GV 100/1 |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Vakuumfiltrering |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Tragt (500 ml) |
| Volumen (metrisk) | 500 mL |