Få mere at vide
Cytiva Whatman™ GV 025-seriens glasvakuumfiltreringsmanifolder, reservedele
Type:
Centreringsring
Erlenmeyer Kolbe
Fjederklemme
Frit
Manifold base
Tragt
Model-:
GV 025/0/01
GV 025/0/02
GV 025/0/03
GV 025/0/05
GV 025/0/06
GV 025/2/02
GV 025/2/08
Til brug med (udstyr):
Manifold Model GV 025/0
Manifold Model GV 025/2
Manifoldmodel GV 025/0
Manifoldmodel GV 025/0 (11349274)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Description: Replacement Part for GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Manifoldmodel GV 025/0 |
| Til brug med (applikation) | Vacuum Filtration |
| Model- | GV 025/0/06 |
| Temperatur (engelsk) Max. | 392°F |
| Temperatur (metrisk) Maks | 200°C |
| Type | Fjederklemme |