Få mere at vide
Cytiva Whatman™ GV 025-seriens glasvakuumfiltreringsmanifolder, reservedele
Artikelnummer. 11354914
Type:
Centreringsring
Erlenmeyer Kolbe
Fjederklemme
Frit
Manifold base
Tragt
Model-:
GV 025/0/01
GV 025/0/02
GV 025/0/03
GV 025/0/05
GV 025/0/06
GV 025/2/02
GV 025/2/08
Til brug med (udstyr):
Manifold Model GV 025/0
Manifold Model GV 025/2
Manifoldmodel GV 025/0
Manifoldmodel GV 025/0 (11349274)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11354914
Brand: Cytiva 10441001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reservedele til Whatman™ GV 025-seriens vakuumfiltreringsmanifolder. Indeholder kolber, understøtninger, tragte, frits , centreringsringe og klemmer.
  • Beskrivelse: Udskiftningsdel til GV 025-seriens glasvakuumfiltreringsmanifolder
  • Til brug med (applikation): Vakuumfiltrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Manifold Model GV 025/0
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Vakuumfiltrering
Model- GV 025/0/01
Mængde 1 stk.
Serie GV025
Type Tragt
Volumen (metrisk) 60 mL