Få mere at vide
Cytiva Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifold
Artikelnummer. 11349274
Diameter (metrisk) filter:
25 mm
45 mm
Produktlinje:
GV 025/0
GV 025/2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11349274
Brand: Cytiva 10441000
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifold is chemically resistant to most aqueous and organic solutions, and is resistant to acids and caustic solutions. It is autoclavable, can be sterilized in dry heat to 180°C, and is usable up to 200°C.
  • Material: Borosilicate Glass (Upper and Lower Parts, Flask), Glass D2 (Frit), PTFE-Coated Stainless Steel (Sieve), PTFE/Silicone (Seals), Aluminum/Stainless Steel (Clamps), Silicone (Cap)
  • Funnel Volume: 60 mL
  • Filter Format: 24/25 mm
  • Filter Surface Area: 3.1 cm2
  • Diameter (Prefilter): 20 mm
  • Height: 210 mm/335 mm (without/with Erlenmeyer flask, diameter without clamp and hose coupling)
  • Hose Connection: POM (RD14 Thread)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Stik Hose Connector: POM (RD14 Thread)
Engangs Reusable
Filtertype Frit Filter
Til brug med (udstyr) GV 025 Replacement Parts
Materiale Glass D2
Materiale (membran) Glass
Prøvevolumen 60 mL
Sterilitet Non-sterile
Filtreringsområde 3.1 cm2
Til brug med (applikation) Vacuum Filtration
Tragt materiale Borosilicate Glass
Produktlinje GV 025/0
Mængde 1 Ea.
Temperatur (engelsk) Max. 392°F
Temperatur (metrisk) Maks 200°C
Type Glass Vacuum Filtration Device
Volumen (metrisk) modtager 250 mL
Volumen (metrisk) Øvre 60 mL
Højde (engelsk) 8.3 in./13.2 in. (without/with Erlenmeyer flask)
Højde (metrisk) 8.3 in./13.2 in. (without/with Erlenmeyer flask)
Diameter (metrisk) 20 mm (Prefilter)
Diameter (metrisk) filter 45 mm
Diameter (metrisk) membran 24/25 mm