Få mere at vide
Cytiva Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifold
Diameter (metrisk) filter:
25 mm
45 mm
Produktlinje:
GV 025/0
GV 025/2
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Material: Borosilicate Glass (Upper and Lower Parts, Flask), Glass D2 (Frit), PTFE-Coated Stainless Steel (Sieve), PTFE/Silicone (Seals), Aluminum/Stainless Steel (Clamps), Silicone (Cap)
- Funnel Volume: 60 mL
- Filter Format: 24/25 mm
- Filter Surface Area: 3.1 cm2
- Diameter (Prefilter): 20 mm
- Height: 210 mm/335 mm (without/with Erlenmeyer flask, diameter without clamp and hose coupling)
- Hose Connection: POM (RD14 Thread)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Stik | Hose Connector: POM (RD14 Thread) |
| Engangs | Reusable |
| Filtertype | Frit Filter |
| Til brug med (udstyr) | GV 025 Replacement Parts |
| Materiale | Glass D2 |
| Materiale (membran) | Glass |
| Prøvevolumen | 60 mL |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Filtreringsområde | 3.1 cm² |
| Vis mere |