Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Kvalitet GB005 duppepapir
Artikelnummer. 11919257
Skift visning
Længde (metrisk):
15 cm
20 cm
58 cm
Bredde (metrisk):
15 cm
20 cm
58 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
11919257 15 cm 15 cm Pakke med 25
10199320 58 cm 58 cm Pakke med 25
10339622 20 cm 20 cm Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11919257 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10426972
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anbefales til applikationer, hvor færre lag blotting-papir stadig skal sikre en høj kapacitet. Whatman™ Grade GB005 Blotting Paper sikrer vægeevnen og ensartet kapillærvirkning, som er vigtige for at opnå rene og jævne overførsler under blotting.
Ren cellulose fremstillet af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer for at sikre, at der ikke opstår kontaminering under overførsler
  • Fremstillet og testet specifikt til blotting-applikationer
  • Tykkelse: 1,5 mm
  • Ideel til applikationer, hvor færre lag duppepapir, som reducerer risikoen for at fange luftbobler, stadig skal sikre en høj kapacitet
  • Skåret præcist til de mest almindelige gel- og transfermembranstørrelser, hvilket eliminerer ark-til-ark variation
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Længde (metrisk) 15 cm
    Bredde (metrisk) 15 cm
    Til brug med (applikation) Anbefales til semidry blotting af proteiner
    Format Ark
    Materiale Cellulose
    Tykkelse 1.5 mm
    Grad GB005