Få mere at vide
Cytiva™ Whatman™ Kvalitet GB005 duppepapir
Artikelnummer. 10199320
Skift visning
Længde (metrisk):
15 cm
20 cm
58 cm
Bredde (metrisk):
15 cm
20 cm
58 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
10199320 58 cm 58 cm Pakke med 25
10339622 20 cm 20 cm Pakke med 25
11919257 15 cm 15 cm Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10199320 Leverandør Cytiva™ Leverandørnr. 10426994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3905.00 DKK
    3310.37 DKK / Pakke med 25
    Spare 594.63 DKK
    15% Slukket
På lager
Anbefales til applikationer, hvor færre lag blotting-papir stadig skal sikre en høj kapacitet. Whatman™ Grade GB005 Blotting Paper sikrer vægeevnen og ensartet kapillærvirkning, som er vigtige for at opnå rene og jævne overførsler under blotting.
Ren cellulose fremstillet af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer for at sikre, at der ikke opstår kontaminering under overførsler
  • Fremstillet og testet specifikt til blotting-applikationer
  • Tykkelse: 1,5 mm
  • Ideel til applikationer, hvor færre lag duppepapir, som reducerer risikoen for at fange luftbobler, stadig skal sikre en høj kapacitet
  • Skåret præcist til de mest almindelige gel- og transfermembranstørrelser, hvilket eliminerer ark-til-ark variation
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Længde (metrisk) 58 cm
    Bredde (metrisk) 58 cm
    Til brug med (applikation) Anbefales til semidry blotting af proteiner
    Format Ark
    Materiale Cellulose
    Dimensioner (LxB) 58 cm x 58 cm
    Tykkelse 1.5 mm
    Produktlinje Whatman
    Grad GB005