Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Kvalitet GB003 duppepapir
Artikelnummer. 12465292
Skift visning
Længde (metrisk):
7 cm
10 cm
15 cm
16 cm
20 cm
30 cm
46 cm
58 cm
Dimensioner (LxB):
7 x 10 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
15 x 20 cm
16 x 18 cm
20 x 20 cm
20 x 25 cm
30 x 60 cm
46 x 57 cm
58 x 60 cm
Bredde (metrisk):
10 cm
15 cm
18 cm
20 cm
25 cm
57 cm
60 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Dimensioner (LxB) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
12465292 20 cm 20 x 25 cm 25 cm Pakke med 100
10508102 10 cm 10 x 10 cm 10 cm Pakke med 50
11909257 58 cm 58 x 60 cm 60 cm Pakke med 50
11979257 20 cm 20 x 20 cm 20 cm Pakke med 100
11959257 15 cm 15 x 20 cm 20 cm Pakke med 100
11949257 15 cm 15 x 15 cm 15 cm Pakke med 100
11969257 16 cm 16 x 18 cm 18 cm Pakke med 100
11989257 46 cm 46 x 57 cm 57 cm Pakke med 100
12425272 7 cm 7 x 10 cm 10 cm Pakke med 100
10693321 30 cm 30 x 60 cm 60 cm Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12465292 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10547922
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.00 DKK
    412.05 DKK / Pakke med 100
    Spare 16.95 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Sikrer, at der ikke forekommer kontaminering under overførselstrinene. Whatman™ Kvalitet GB003 Blotting Paper eliminerer ark til ark variationer med præcist skåret membranstørrelser.
Ren cellulose fremstillet udelukkende af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer af nogen art. Sikrer, at der ikke forekommer kontaminering under overførselstrinene
  • Fremstillet og testet specifikt til kromatografi og blotting-teknikker. Dette sikrer vægeevnen og ensartet kapillærvirkning, som er vigtige for at opnå rene og jævne overførsler under blotting
  • Whatman 3MM Chr betragtes som industristandarden for blotting-procedurer
  • Praktiske størrelser tilgængelige i ark, der er skåret præcist til de mest populære gel- og transfermembranstørrelser. Tillader“ ud af boksen” brug og eliminerer ark-til-ark variationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 20 cm
Bredde (metrisk) 25 cm
Til brug med (applikation) Generelt papir brugt som membrangelstøtte
Bredde (engelsk) 9,8''
Format Ark
Materiale Ren Cellulose
Længde (engelsk) 7,9 tommer
Dimensioner (LxB) 20 x 25 cm
Tykkelse 0.8 mm
Grad GB003