Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Kvalitet GB003 duppepapir
Artikelnummer. 11979257
Længde (metrisk):
7 cm
10 cm
15 cm
16 cm
20 cm
30 cm
46 cm
58 cm
Dimensioner (LxB):
7 x 10 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
15 x 20 cm
16 x 18 cm
20 x 20 cm
20 x 25 cm
30 x 60 cm
46 x 57 cm
58 x 60 cm
Bredde (metrisk):
10 cm
15 cm
18 cm
20 cm
25 cm
57 cm
60 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 11979257
Brand: Cytiva 10427818
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikrer, at der ikke forekommer kontaminering under overførselstrinene. Whatman™ Kvalitet GB003 Blotting Paper eliminerer ark til ark variationer med præcist skåret membranstørrelser.
Ren cellulose fremstillet udelukkende af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer af nogen art. Sikrer, at der ikke forekommer kontaminering under overførselstrinene
  • Fremstillet og testet specifikt til kromatografi og blotting-teknikker. Dette sikrer vægeevnen og ensartet kapillærvirkning, som er vigtige for at opnå rene og jævne overførsler under blotting
  • Whatman 3MM Chr betragtes som industristandarden for blotting-procedurer
  • Praktiske størrelser tilgængelige i ark, der er skåret præcist til de mest populære gel- og transfermembranstørrelser. Tillader“ ud af boksen” brug og eliminerer ark-til-ark variationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 20 cm
Bredde (metrisk) 20 cm
Til brug med (applikation) Generelt papir brugt som membrangelstøtte
Bredde (engelsk) 7,9 tommer
Format Ark
Materiale Ren Cellulose
Længde (engelsk) 7,9 tommer
Dimensioner (LxB) 20 x 20 cm
Tykkelse 0.8 mm
Produktlinje Whatman
Grad GB003