Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Kvalitet GB003 duppepapir
Beskrivelse
Sikrer, at der ikke forekommer kontaminering under overførselstrinene. Whatman™ Kvalitet GB003 Blotting Paper eliminerer ark til ark variationer med præcist skåret membranstørrelser.
Ren cellulose fremstillet udelukkende af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer af nogen art. Sikrer, at der ikke forekommer kontaminering under overførselstrinene
- Fremstillet og testet specifikt til kromatografi og blotting-teknikker. Dette sikrer vægeevnen og ensartet kapillærvirkning, som er vigtige for at opnå rene og jævne overførsler under blotting
- Whatman 3MM Chr betragtes som industristandarden for blotting-procedurer
- Praktiske størrelser tilgængelige i ark, der er skåret præcist til de mest populære gel- og transfermembranstørrelser. Tillader“ ud af boksen” brug og eliminerer ark-til-ark variationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 15 cm |
| Bredde (metrisk) | 15 cm |
| Til brug med (applikation) | Generelt papir brugt som membrangelstøtte |
| Bredde (engelsk) | 5,9 tommer |
| Format | Ark |
| Materiale | Ren Cellulose |
| Længde (engelsk) | 5,9 tommer |
| Dimensioner (LxB) | 15 x 15 cm |
| Tykkelse | 0.8 mm |
| Produktlinje | Whatman |
| Vis mere |