Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Grade 54 Cellulose Chromatography Paper
Artikelnummer. 11303025
Skift visning
Længde (metrisk):
91,4 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11303025 91,4 m Hver
1 options
Artikelnummer. 11303025 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 3454651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 DKK
    1311.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 248.48 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 14-04-2027
54 SFC cellulosekromatografirulle er et 0,18 hærdet papir til rutinekromatografi.
  • Ren cellulose fremstillet udelukkende af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer af nogen art.
  • Fremstillet og testet specifikt til kromatografiske teknikker. Dette sikrer vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkning, som er vigtige ved kemiske adskillelser.
  • Også udbredt i protein- og nukleinsyreblotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 54 SFC cellulosekromatografirulle er et 0,18 hærdet papir til rutinekromatografi.
Dimensioner (L x B) 38,1 cm x 91,44 m (1,5 tommer x 300 fod)
Filmtykkelse 0.18 mm
Til brug med (applikation) Til protein- og nukleinsyreblotting
Format Rulle
Grad Grad 54 SFC
Materiale Cellulose
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 3.8 cm
Flowhastighed 180 mm/30 min.
Længde (metrisk) 91,4 m