Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Grade 3MM Chr Cellulose Chromatography Paper: Ark
Artikelnummer. 10085370
Skift visning
Længde (metrisk):
31,5 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10085370 31,5 cm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10085370 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 3030335
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.00 DKK
    1352.05 DKK / Pakke med 100
    Spare 337.95 DKK
    19% Slukket
På lager
Anvendes til elektroforese
Fremstillet og testet typisk til kromatografiske teknikker, som sikrer vægeevnen og ensartet kapillærvirkning.
  • Ren cellulose fremstillet udelukkende af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer
  • Størrelse: 31,5 x 35,5 cm
  • Tykkelse: 0,34 mm
  • Flowhastighed er 130 mm/30 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 0,34 mm Whatman medium tykkelse 3 MM Chr papir
Dimensioner (L x B) 31,5 x 33,5 cm (12,4 x 13,9 tommer)
Filmtykkelse 0.34 mm
Til brug med (applikation) Til generel kromatografi og elektroforese
Format Ark
Grad 3 MM Chr
Længde (engelsk) 12,4 tommer
Materiale Cellulose
Bredde (engelsk) 13,9 tommer
Bredde (metrisk) 33.5 cm
Flowhastighed 130 mm/30 min.
Længde (metrisk) 31,5 cm