Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Grade 3MM Chr Cellulose Chromatography Paper: Circles
Længde (metrisk):
2,4 cm
2,5 cm
Materiale:
Bomuld linters
Cellulose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Fremstillet og testet typisk til kromatografiske teknikker, som sikrer vægeevnen og ensartet kapillærvirkning.
- Ren cellulose fremstillet udelukkende af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer
- Tykkelse: 0,34 mm
- Flowhastighed er 130 mm/30 min.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Grade 3 MM Chr cellulosekromatograficirkler er et 0,34 mm papir til generel kromatografi og elektroforese. |
| Dimensioner (L x B) | 2,4 cm (0,94 tommer) |
| Filmtykkelse | 0.34 mm |
| Til brug med (applikation) | Til generel kromatografi og elektroforese |
| Format | Cirkel |
| Grad | Grade 3 mm Chr |
| Længde (engelsk) | 0,94 tommer. |
| Materiale | Bomuld linters |
| Flowhastighed | 130 mm/30 min. |
| Længde (metrisk) | 2,4 cm |