Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Grade 3MM Chr Cellulose Chromatography Paper: Circles
Artikelnummer. 11312875
Skift visning
Længde (metrisk):
2,4 cm
2,5 cm
Materiale:
Bomuld linters
Cellulose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Materiale unitSize
11312875 2,5 cm Cellulose Pakke med 100
11340444 2,4 cm Bomuld linters Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312875 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 1030025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 DKK
    113.05 DKK / Pakke med 100
    Spare 23.95 DKK
    17% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til elektroforese
Fremstillet og testet typisk til kromatografiske teknikker, som sikrer vægeevnen og ensartet kapillærvirkning.
  • Ren cellulose fremstillet udelukkende af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer
  • Tykkelse: 0,34 mm
  • Flowhastighed er 130 mm/30 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Grade 3 MM Chr cellulosekromatograficirkler er et 0,34 mm papir til generel kromatografi og elektroforese.
Dimensioner (L x B) 2,5 cm (0,98 tommer)
Filmtykkelse 0.34 mm
Til brug med (applikation) Til generel kromatografi og elektroforese
Format Cirkel
Grad Grade 3 mm Chr
Materiale Cellulose
Flowhastighed 130 mm/30 min.
Længde (metrisk) 2,5 cm