Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Klasse 2122 Vejepapirer
Artikelnummer. p-4376278
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
Bredde (metrisk):
100 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10499001
Brand: Cytiva 10347890
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pergamyne papir. Whatman™ Klasse 2122 vejepapirer giver fremragende kvantitativ overførsel fra papir. Skinnende overflade bekræfter fuldstændig overførsel.
Tillad, at prøver overføres til vægte uden tilsætning af uønskede stoffer, der kan påvirke analyseresultater.
  • Glat overflade gør det muligt for prøverne at glide let af og ikke blive fastholdt på papir.
  • Skinnende pergamynpapir giver visuel bestemmelse af, at hele prøven er blevet fjernet.
  • Ekstremt tynd (0,03 mm) og let (40 g/m2) for sikker og sikker prøvetransport.
  • Ingen lim eller tilsætningsstoffer (rester-fri).
Indeholder et højt niveau af nitrogen og bør ikke anvendes i Kjeldahl analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Materiale Paper (Papir)
Form Firkant
Type Vejepapir
Til brug med (udstyr) Balance
Tykkelse 0.03 mm
Dimensioner (L x B) 5,9 x 5,9 tommer. (150 x 150 mm)
Længde (engelsk) 5,9 tommer
Længde (metrisk) 150 mm
Bredde (engelsk) 5,9 tommer
Bredde (metrisk) 150 mm
Vægt (metrisk) 40 g/m 2