Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Klasse 2122 Vejepapirer
Artikelnummer. 11365254
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
Bredde (metrisk):
100 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
11365254 100 mm 100 mm Pakke med 500
10499001 150 mm 150 mm Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365254 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10347893
På lager
Fremstillet af Pergamyne papir. Whatman™ Klasse 2122 vejepapirer giver fremragende kvantitativ overførsel fra papir. Skinnende overflade bekræfter fuldstændig overførsel.
Tillad, at prøver overføres til vægte uden tilsætning af uønskede stoffer, der kan påvirke analyseresultater.
  • Glat overflade gør det muligt for prøverne at glide let af og ikke blive fastholdt på papir.
  • Skinnende pergamynpapir giver visuel bestemmelse af, at hele prøven er blevet fjernet.
  • Ekstremt tynd (0,03 mm) og let (40 g/m2) for sikker og sikker prøvetransport.
  • Ingen lim eller tilsætningsstoffer (rester-fri).
Indeholder et højt niveau af nitrogen og bør ikke anvendes i Kjeldahl analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Materiale Paper (Papir)
Form Firkant
Type Vejning af papir
Til brug med (udstyr) Balance
Tykkelse 0.03 mm
Dimensioner (L x B) 3,93 x 3,93 tommer. (100 x 100 mm)
Længde (engelsk) 3,93 tommer
Længde (metrisk) 100 mm
Bredde (engelsk) 3,93 tommer
Bredde (metrisk) 100 mm
Vægt (metrisk) 40 g/m 2