Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Klasse 2122 Vejepapirer
Beskrivelse
Fremstillet af Pergamyne papir. Whatman™ Klasse 2122 vejepapirer giver fremragende kvantitativ overførsel fra papir. Skinnende overflade bekræfter fuldstændig overførsel.
Tillad, at prøver overføres til vægte uden tilsætning af uønskede stoffer, der kan påvirke analyseresultater.
- Glat overflade gør det muligt for prøverne at glide let af og ikke blive fastholdt på papir.
- Skinnende pergamynpapir giver visuel bestemmelse af, at hele prøven er blevet fjernet.
- Ekstremt tynd (0,03 mm) og let (40 g/m2) for sikker og sikker prøvetransport.
- Ingen lim eller tilsætningsstoffer (rester-fri).
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Form | Firkant |
| Type | Vejning af papir |
| Til brug med (udstyr) | Balance |
| Tykkelse | 0.03 mm |
| Dimensioner (L x B) | 5,9 x 5,9 tommer. (150 x 150 mm) |
| Længde (engelsk) | 5,9 tommer |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Bredde (engelsk) | 5,9 tommer |
| Vis mere |