Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Grade 20 Chr Cellulose Chromatography Paper
Artikelnummer. 11378854
Skift visning
Længde (metrisk):
46 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11378854 46 cm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11378854 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 3020917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3265.00 DKK
    2746.01 DKK / Pakke med 100
    Spare 518.99 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 02-04-2027
Ren cellulose fremstillet udelukkende af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer af nogen art
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 20 Chr cellulosekromatografiark er et 0,17 mm papir til adskillelse af prøver med ukendt sammensætning, med enestående opløsning (ved lav belastning.)
Dimensioner (L x B) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 tommer)
Filmtykkelse 0.17 mm
Slutte Glat
Til brug med (applikation) Til optisk eller radiometrisk scanning og bruges også til protein- og nukleinsyreblotting
Format Ark
Grad Karakter 20 Chr
Længde (engelsk) 18,11 tommer
Materiale Cellulose
Bredde (engelsk) 22,4 tommer
Bredde (metrisk) 57 cm
Flowhastighed 85 mm/30 min.
Længde (metrisk) 46 cm