Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Grade 2 Chr Cellulose Chromatography Paper
Artikelnummer. 11348854
Længde (metrisk):
46 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11348854
Brand: Cytiva 3002917
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til optisk eller radiometrisk scanning og bruges også til protein- og nukleinsyreblotting
Fremstillet og testet typisk til kromatografiske teknikker; hvilket sikrer vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkningen.
  • Ren cellulose fremstillet af højkvalitets bomuldslinters uden tilsætningsstoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Grade 2 Chr cellulosekromatografiark er et 0,18 mm papir til anvendelser med højere opløsning.
Dimensioner (L x B) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 tommer)
Filmtykkelse 0.18 mm
Slutte Glat
Til brug med (applikation) Til optisk eller radiometrisk scanning og bruges også til protein- og nukleinsyreblotting
Format Ark
Grad Grad 2 Chr
Længde (engelsk) 18,11 tommer
Materiale Cellulose
Bredde (engelsk) 22,4 tommer
Bredde (metrisk) 57 cm
Flowhastighed 115 mm/30 min.
Længde (metrisk) 46 cm