Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Grade 17 Chr Cellulose Chromatography Paper
Artikelnummer. p-4781238
Længde (metrisk):
22 cm
30 cm
57 cm
Bredde (metrisk):
2,5 cm
46 cm
Format:
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 10622245
Brand: Cytiva 30178793
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
17 Chr cellulosekromatografirulle er et 0,92 mm papir højabsorberende papir til præparativ papirkromatografi og elektroforese.
  • Ren cellulose fremstillet udelukkende af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer af nogen art.
  • Fremstillet og testet specifikt til kromatografiske teknikker. Dette sikrer vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkning, som er vigtige ved kemiske adskillelser.
  • Også udbredt i protein- og nukleinsyreblotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 17 Chr cellulosekromatografirulle er et 0,92 mm papir højabsorberende papir til præparativ papirkromatografi og elektroforese.
Dimensioner (L x B) 2,5 x 22 cm (0,98 x 8,66 tommer)
Filmtykkelse 0.92 mm
Til brug med (applikation) Protein- og nukleinsyreblotting, præparativ papirkromatografi og elektroforese
Format Ark
Grad 17. klasse Chr
Længde (engelsk) 8,66 tommer.
Materiale Cellulose
Bredde (engelsk) 0,98 tommer
Bredde (metrisk) 2,5 cm
Flowhastighed 190 mm/30 min.
Længde (metrisk) 22 cm