Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Grade 17 Chr Cellulose Chromatography Paper
Artikelnummer. 11308854
Længde (metrisk):
22 cm
30 cm
57 cm
Bredde (metrisk):
2,5 cm
46 cm
Format:
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 11308854
Brand: Cytiva 3017917
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
17 Chr cellulosekromatografirulle er et 0,92 mm papir højabsorberende papir til præparativ papirkromatografi og elektroforese.
  • Ren cellulose fremstillet udelukkende af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer af nogen art.
  • Fremstillet og testet specifikt til kromatografiske teknikker. Dette sikrer vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkning, som er vigtige ved kemiske adskillelser.
  • Også udbredt i protein- og nukleinsyreblotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 17 Chr cellulosekromatografirulle er et 0,92 mm papir højabsorberende papir til præparativ papirkromatografi og elektroforese.
Dimensioner (L x B) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 tommer)
Filmtykkelse 0.92 mm
Til brug med (applikation) Protein- og nukleinsyreblotting, præparativ papirkromatografi og elektroforese
Format Ark
Grad 17. klasse Chr
Længde (engelsk) 22,4 tommer
Materiale Cellulose
Bredde (engelsk) 18,1 tommer
Bredde (metrisk) 46 cm
Flowhastighed 190 mm/30 min.
Længde (metrisk) 57 cm