Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Grade 17 Chr Cellulose Chromatography Paper
Længde (metrisk):
22 cm
30 cm
57 cm
Bredde (metrisk):
2,5 cm
46 cm
Format:
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Beskrivelse
- Ren cellulose fremstillet udelukkende af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer af nogen art.
- Fremstillet og testet specifikt til kromatografiske teknikker. Dette sikrer vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkning, som er vigtige ved kemiske adskillelser.
- Også udbredt i protein- og nukleinsyreblotting.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 17 Chr cellulosekromatografirulle er et 0,92 mm papir højabsorberende papir til præparativ papirkromatografi og elektroforese. |
| Dimensioner (L x B) | 2,5 x 22 cm (0,98 x 8,66 tommer) |
| Filmtykkelse | 0.92 mm |
| Til brug med (applikation) | Protein- og nukleinsyreblotting, præparativ papirkromatografi og elektroforese |
| Format | Ark |
| Grad | 17. klasse Chr |
| Længde (engelsk) | 8,66 tommer. |
| Materiale | Cellulose |
| Bredde (engelsk) | 0,98 tommer |
| Bredde (metrisk) | 2,5 cm |
| Vis mere |