Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Grade 1 Chr Cellulose Chromatography Paper
Artikelnummer. 11919317
Skift visning
Længde (metrisk):
21,3 cm
30 cm
58 cm
100 m
Bredde (metrisk):
1 cm
3,0 cm
5,0 cm
10 cm
10,0 cm
11 cm
15,0 cm
68 cm
Format:
Ark
Rulle
Strip
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Format unitSize
11919317 58 cm 68 cm Ark Pakke med 100
10671193 21,3 cm 11 cm Strip Pakke med 100
10612102 100 m 1 cm Rulle Hver
11380724 30 cm 10 cm Ark Pakke med 100
10062131 100 m 3,0 cm Rulle Hver
11370724 100 m 15,0 cm Rulle Hver
10153831 100 m 5,0 cm Rulle Hver
10575361 100 m 10,0 cm Rulle Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11919317 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 3001931
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikrer vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkning, som er vigtige ved kemiske adskillelser. Whatman™ Grade 1 Chr Cellulose Chromatography Paper er en glat overflade, 0,18 mm tykt papir med en lineær strømningshastighed (vand) på 130 mm/30 min.
Verdensstandard kromatografipapir: 18 mm papir til generelle analytiske adskillelser, fås i ruller, ark eller strimler.
  • Ren cellulose fremstillet udelukkende af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer af nogen art.
  • Fremstillet og testet specifikt til kromatografiske teknikker.
  • Udbredt i protein- og nukleinsyreblotting.
  • God opløsning til generelle analytiske adskillelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1 Chr cellulosekromatografirulle er et 0,18 mm papir til generelle analytiske separationer.
Dimensioner (L x B) 58 x 68 cm (22,8 x 26,7 tommer)
Filmtykkelse 0.18 mm
Slutte Glat
Til brug med (applikation) Generelle analytiske separationer, protein- og nukleinsyreblotting
Format Ark
Grad Grad 1 Chr
Længde (engelsk) 22,8''
Materiale Bomuldslinters af høj kvalitet
Bredde (engelsk) 26,7 tommer.
Bredde (metrisk) 68 cm
Flowhastighed 130 mm/30 min.
Længde (metrisk) 58 cm